Få mere at vide
3,5-dibromsalicylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10142330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10142330 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10142330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112920250
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromosalicylic acid
CAS 3147-55-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225°C to 228°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4Br2O3
Mængde 25 g
Beilstein 10,109
Merck Index 15,3033
Synonym 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
InChI nøgle BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
IUPAC navn 3,5-dibrom-2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 295.9
PubChem CID 18464
Formel vægt 295.9
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dibromosalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.