Få mere at vide
3,5-Dibromosalicylaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11474744
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474744 10 g 10g
11484744 50 g 50g
11494744 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474744 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13729.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279,915 g/mol
3,5-Dibromosalicylaldehyd reagerer med alkylcyanoacetater i nærværelse af ammoniumacetat for at give 4H-chromener. Det kan bruges til syntese af Schiff-base og kan bruges som reaktant til syntese af Schiff-base-ligander, som danner mononukleære komplekser med kobber(II), nikkel(II), zink(II) og cobalt(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dibromosalicylaldehyd reagerer med alkylcyanoacetater i nærvær af ammoniumacetat for at give 4H-chromener. Det kan bruges til syntese af Schiff-base og kan bruges som reaktant til syntese af Schiff-base-ligander, som danner mononukleære komplekser med kobber(II), nikkel(II), zink(II) og cobalt(II).
Opløselighed
Opløselig i methanol 25 mg/ml. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-59-5
Molekylær formel C7H4Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 279.915
MDL nummer MFCD00003318
InChI nøgle JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
PubChem CID 7024
IUPAC navn 3,5-dibrom-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Smeltepunkt 81 °C til 84 °C
Mængde 10 g
Beilstein 1424739
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,3027
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol 25 mg/ml. Uopløselig i vand.
Formel vægt 279.93
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde