Få mere at vide
3,5-Dibromobenzyl bromide, 99%
Artikelnummer. 11430673
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430673 1 g 1g
11440673 5 g 5g
11450673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12726.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56908-88-4 | C7H5Br3 | 328.83 g/mol
3,5-Dibromobenzylbromid, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-Dibromobenzylbromid, er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i
toluen
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, oxidationsmidler, baser, alkoholer, aminer, stål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56908-88-4
Molekylær formel C7H5Br3
Molekylvægt (g/mol) 328.83
MDL nummer MFCD00052415
InChI nøgle PWTFRUXTAFBWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromobenzyl bromide, 1,3-dibromo-5-bromomethyl benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-bromomethyl, alpha,3,5-tribromotoluene, acmc-20andg, 3,5-dibromobenzylbromide, 3,5-dibromo benzyl bromide, 1,3-bis bromanyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 143427
IUPAC navn 1,3-dibrom-5-(brommethyl)benzen
SMIL BrCC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromobenzyl bromide
Smeltepunkt 93°C to 95°C
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Beilstein 3237827
Opløselighedsinformation Soluble in toluene
Formel vægt 328.84
Procent renhed 99%