Få mere at vide
3,5-dibrombenzylbromid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250123 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10250123 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10250123 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379780050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56908-88-4
Molekylær formel C7H5Br3
Molekylvægt (g/mol) 328.83
MDL nummer MFCD00052415
InChI nøgle PWTFRUXTAFBWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromobenzyl bromide, 1,3-dibromo-5-bromomethyl benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-bromomethyl, alpha,3,5-tribromotoluene, acmc-20andg, 3,5-dibromobenzylbromide, 3,5-dibromo benzyl bromide, 1,3-bis bromanyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 143427
IUPAC navn 1,3-dibrom-5-(brommethyl)benzen
SMIL BrCC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromobenzyl bromide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Farve Beige-brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br2C6H3CH2Br
Mængde 5 g
Formel vægt 328.83
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dibromobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.