Få mere at vide
3,5-Dibromobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11496706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496706 25 g 25g
11476706 1 g 1g
11486706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23863.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117695-55-3 | C6H5BBr2O2 | 279.722 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117695-55-3
Molekylær formel C6H5BBr2O2
Molekylvægt (g/mol) 279.722
MDL nummer MFCD01075725
InChI nøgle WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromobenzeneboronic acid, 3,5-dibromophenyl boronic acid, boronic acid, 3,5-dibromophenyl, pubchem14108, acmc-2099ur, amtb596, 3,5-dibromobenzeneboronicacid, ksc493i3d, 3,5-dibromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734689
IUPAC navn (3,5-dibromphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)Br)Br)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromobenzeneboronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 6645285
Formel vægt 279.73
Procent renhed 97%