Få mere at vide
3,5-dibrombenzamid, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Dibromobenzamide |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 278.93 |
| Procent renhed | 97% |