Få mere at vide
3,5-dibrombenzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032504
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10032504 1 g 1g
10452464 10 g 10g
10683445 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10032504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04141DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-85-3
Molekylær formel C7H5Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 278.931
InChI nøgle IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
IUPAC navn 3,5-dibrombenzamid
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromobenzamide
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 278.93
Procent renhed 97%