Få mere at vide
3,5-Dibromobenzamide, 97%
Artikelnummer. 11471477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471477 25 g 25g
11451477 1 g 1g
11461477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24946.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 175205-85-3 | C7H5Br2NO | 278.931 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-85-3
Molekylær formel C7H5Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 278.931
MDL nummer MFCD00178771
InChI nøgle IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
IUPAC navn 3,5-dibromobenzamide
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromobenzamide
Smeltepunkt 180°C to 184°C
Mængde 25 g
Formel vægt 278.93
Procent renhed 97%