Få mere at vide
3,5-Dibromobenzamide, 97%
Artikelnummer. 11451477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451477 1 g 1g
11461477 5 g 5g
11471477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24946.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 175205-85-3 | C7H5Br2NO | 278.931 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-85-3
Molekylær formel C7H5Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 278.931
MDL nummer MFCD00178771
InChI nøgle IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
IUPAC navn 3,5-dibrombenzamid
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromobenzamide
Smeltepunkt 180°C to 184°C
Mængde 1 g
Formel vægt 278.93
Procent renhed 97%