Få mere at vide
3,5-Dibromobenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 10298373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10298373 1 g Glasflaske 1g
10005353 5 g Glasflaske 5g
10678804 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10298373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56990-02-4 | C7H4Br2O | 263.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56990-02-4
Molekylær formel C7H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 263.91
MDL nummer MFCD00156887
InChI nøgle ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
PubChem CID 622077
IUPAC navn 3,5-dibrombenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromobenzaldehyde
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br2C6H3C(=O)H
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,ethyl acetate,methanol
Formel vægt 263.91
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dibromobenzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.