Få mere at vide
3,5-dibromoanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromoanisole |
| Smeltepunkt | 34 °C til 38 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 265.93 |
| Procent renhed | 97% |