Få mere at vide
3,5-dibromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15529533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15529533 25 g 25g
15519533 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15529533 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460560250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 626-40-4 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-40-4
Molekylær formel C6H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 250.92
InChI nøgle RVNUUWJGSOHMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromophenylamine, 3,5-dibromanilin, benzenamine, 3,5-dibromo, 1-amino-3,5-dibromobenzene, 3,5-dibromobenzeneamine, 3,5-dibromoamiline, 3,5-di-bromo-aniline, 3,5-dibromo-phenylamine, acmc-1b0ij, ksc493e8l
PubChem CID 221512
IUPAC navn 3,5-dibromanilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromoaniline
Smeltepunkt 53.0°C to 54.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 250.92
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dibromoaniline
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.