Få mere at vide
3,5-dibrom-o-phenylendiamin monohydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 238 °C |
| Farve | Beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Br2C6H2(NH2)2·HCl |
| Vis mere |