Få mere at vide
3,5-dibrom-4-methylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046089
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11357886
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13101.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13194-73-5 | C7H7Br2N | 264.948 g/mol
3,5-Dibrom-4-methylanilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dibromo-4-methylanilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13194-73-5
Molekylær formel C7H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 264.948
MDL nummer MFCD00151806
InChI nøgle AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015779
IUPAC navn 3,5-dibrom-4-methylanilin
SMIL CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-4-methylaniline
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Mængde 1 g
Beilstein 2639285
Synonym 3,5-dibromo-p-toluidine, 4-amino-2,6-dibromotoluene, benzenamine, 3,5-dibromo-4-methyl, acmc-1bt4r, ksc495c9l, 3,5-dibrom-4-methyl-anilin, 3,5-dibromo-4-methylphenylamine, 3,5-dibromo-4-methylphenyl amine, benzenamine,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-aniline
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 264.96
Procent renhed 99%