Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-methylanilin, 99%
Artikelnummer. 11367886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367886 5 g 5g
11357886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13101.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13194-73-5 | C7H7Br2N | 264,948 g/mol
3,5-Dibrom-4-methylanilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dibromo-4-methylanilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13194-73-5
Molekylær formel C7H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 264.948
MDL nummer MFCD00151806
InChI nøgle AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015779
IUPAC navn 3,5-dibrom-4-methylanilin
SMIL CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-4-methylaniline
Smeltepunkt 90 °C til 92 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2639285
Synonym 3,5-dibromo-p-toluidine, 4-amino-2,6-dibromotoluene, benzenamine, 3,5-dibromo-4-methyl, acmc-1bt4r, ksc495c9l, 3,5-dibrom-4-methyl-anilin, 3,5-dibromo-4-methylphenylamine, 3,5-dibromo-4-methylphenyl amine, benzenamine,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-aniline
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 264.96
Procent renhed 99%