Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12387093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12387093 5 g Glass bottle 5g
10633753 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12387093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2973-77-5
Molekylær formel C7H4Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 279.92
MDL nummer MFCD00016980
InChI nøgle SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 18100
IUPAC navn 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
SMIL OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182.0°C to 186.0°C
Farve Brown to Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 279.92
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles