Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 179 °C til 182 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1948512 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 279.93 |
| Procent renhed | 98% |