Få mere at vide
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10361903 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10361903 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. BTB02697EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C7H4Br2O2
Lineær formel Br2C6H2(OH)CHO
MDL nummer MFCD00003318
Mængde 10 g
Synonym 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
InChI nøgle JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
IUPAC navn 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 279.915
PubChem CID 7024
Formel vægt 279.91
Procent renhed 95%