Få mere at vide
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11450537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450537 25 g 25g
11440537 5 g 5g
11460537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22413.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 22362-66-9 | C8H6Br2O2 | 293,942 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22362-66-9
Molekylær formel C8H6Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 293.942
MDL nummer MFCD00191992
InChI nøgle RCKHUOIKVIOMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dibromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3´,5´-dibromo-2´-hydroxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-dibromo-2-hydroxybenzene, acmc-1cp7q, 2-acetyl-4,6-dibromophenol, dibromooxochromenecarboxylicacid, 3/',5/'-dibromo-2/'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 271762
IUPAC navn 1-(3,5-dibrom-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 108 °C til 111 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 293.95
Procent renhed 99%