Få mere at vide
3,5-Diaminobenzoesyre, 96%, kan indeholde op til 3% fugt
Artikelnummer. 11458006
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458006 50 g 50g
11349529 100 g 100g
11359529 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14075.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 535-87-5 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
3,5-Diaminobenzoesyre er en analog af diatriazoat, som har vist sig at have antigenicitetsegenskaber over for de monoklonale antistoffer. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Diaminobenzoesyre er en analog af diatriazoat, som har vist sig at have antigenicitetsegenskaber over for de monoklonale antistoffer. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-87-5
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00007807
InChI nøgle UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
PubChem CID 12062
IUPAC navn 3,5-diaminobenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diaminobenzoic acid
Smeltepunkt ∼235 °C (dekomponering)
Flammepunkt 210 °C (410 °F)
Assay Procent Noter kan indeholde op til 3 % fugt
Mængde 50 g
Beilstein 2086484
Merck Index 14,2978
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diaminobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Diaminobenzoic acid