Få mere at vide
3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, ≥97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| CAS min % | 97.0 |
| Tæthed | 1.4850g/mL |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Lineær formel | (CF3)2C6H3NCS |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 271.18 |
| Procent renhed | 97% |