Få mere at vide
3,5-di(trifluormethyl)benzoesyre, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10587094 1 g 1g
10608765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587094 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DP01857DA
Kemiske identifikatorer
CAS 725-89-3
Molekylær formel C9H4F6O2
Molekylvægt (g/mol) 258.12
MDL nummer MFCD00000388
InChI nøgle HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 258.12
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk