Få mere at vide
3,5-Di-tert-butylsalicaldehyd, 99%
Artikelnummer. 15452212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452212 5 g 5g
15472212 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458120050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 37942-07-7 | C15H22O2 | 234,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37942-07-7
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.34
InChI nøgle RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy, 3,5-di t-butyl, 3,5-bis tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem11247, acmc-1aete
PubChem CID 688023
IUPAC navn 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C=O)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butylsalicaldehyde
Smeltepunkt 61,0 °C til 62,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 234.34
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Di-tert-butylsalicaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.