Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3 |
| Formel vægt | 234.162 |
| Procent renhed | >95% |