Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11492558
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492558 5 g 5g
11402568 25 g 25g
11412568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15864.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1620-98-0 | C15H22O2 | 234,339 g/mol
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd anvendes som et OLED-materiale. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. Derivaterne af denne forbindelse har ækvipotente antiinflammatoriske aktiviteter i forhold til indomethacin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd anvendes som et OLED-materiale. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. Derivaterne af denne forbindelse har ækvipotente antiinflammatoriske aktiviteter i forhold til indomethacin.
Opløselighed Opløselig i
varm methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1620-98-0
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.339
MDL nummer MFCD00008826
InChI nøgle DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 73219
IUPAC navn 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 187 °C til 189 °C
Mængde 5 g
Beilstein 982526
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol.
Formel vægt 234.34
Procent renhed ≥98%