Få mere at vide
3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420663
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420663 5 g 5g
11430663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12722.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14035-33-7 | C16H24O2 | 248.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14035-33-7
Molekylær formel C16H24O2
Molekylvægt (g/mol) 248.37
MDL nummer MFCD00017520
InChI nøgle WGJPGMJLARWHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone, 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-acetyl-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzene, cbmicro_019190
PubChem CID 616296
IUPAC navn 1-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 146°C to 147°C
Mængde 5 g
Formel vægt 248.37
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(tert-butyl)-4-hydroxyacetophenone