Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11460308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460308 100 g 100g
11440308 5 g 5g
11450308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23834.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 37942-07-7 | C15H22O2 | 234,339 g/mol
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd anvendes i syntesen af Mn(III)-salenkompleks og dets diaminoprecursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropyliden-3-O-methyl-β -L-idofuranose, chiral Schiff-baseligand til en enantioselektiv kobberkatalyseret addition af phenylacetylen til iminer, chiral oxazolidinligand til enantioselektiv addition af diethylzink til aldehyder og tin Schiff-basekomplekser med histidinanaloger. Det har antibakteriel aktivitet og bruges til fremstilling af nikkelkomplekser. Det er strukturelt beslægtet med 3,5-di-t-butylcatechol (DTCAT), men er ikke så potent en aktivator af rotteskeletmuskel-ryanodin-receptor Ca2+-kanal (RyRC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-di-tert-
butyl-2-hydroxybenzaldehyd anvendes til syntese af Mn(III)-salen-kompleks og dets diamino-precursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropyliden-3-O-methyl-β -L-idofuranose, chiral Schiff-baseligand til en enantioselektiv kobberkatalyseret addition af phenylacetylen til iminer, chiral oxazolidinligand til enantioselektiv addition af diethylzink til aldehyder og tin Schiff-basekomplekser med histidinanaloger. Det har antibakteriel aktivitet og bruges til fremstilling af nikkelkomplekser. Det er strukturelt beslægtet med 3,5-di-t-butylcatechol (DTCAT), men er ikke så potent en aktivator af rotteskeletmuskel-ryanodin-receptor Ca2+-kanal (RyRC).
Opløselighed Opløselig i
DMSO og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37942-07-7
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.339
MDL nummer MFCD00191998
InChI nøgle RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy, 3,5-di t-butyl, 3,5-bis tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem11247, acmc-1aete
PubChem CID 688023
IUPAC navn 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C=O)O)C(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 59 °C til 61 °C
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 100 g
Beilstein 1877810
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO og methanol.
Formel vægt 234.34
Procent renhed 99%