Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, 98 %
Artikelnummer. 11407646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407646 5 g 5g
11497636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14669.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 130783-02-7 | C8H4F6S | 246,17 g/mol
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol, er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Uopløseligt i vand
, men opløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130783-02-7
Molekylær formel C8H4F6S
Molekylvægt (g/mol) 246.17
MDL nummer MFCD00042273
InChI nøgle KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl thiophenol, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-thiol, pubchem15275, acmc-209bji, 3,5-bis trifluoromethyl-benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol #
PubChem CID 518690
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzenthiol
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Kogepunkt 63 °C til 64 °C (15 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand, men opløseligt i alkohol og æter.
Formel vægt 246.18
Procent renhed 98%