Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene, 96%, stab.
Artikelnummer. 11445507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445507 1 g 1g
11455507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23499.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 349-59-7 | C10H6F6 | 240.15 g/mol
3,5-Bis(trifluormethyl)styren bruges til at fremstille andre kemikalier, f.eks. 1-(3,5-bis-Trifluormethyl-phenyl)-ethan-1,2-diol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-bis(trifluormethyl)styren bruges til at fremstille andre kemikalier, f.eks
. 1-(3,5-bis-trifluormethyl-phenyl)-ethan-1,2-diol.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-59-7
Molekylær formel C10H6F6
Molekylvægt (g/mol) 240.15
MDL nummer MFCD00075538
InChI nøgle LFICVUCVPKKPFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl styrene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-vinylbenzene, 1-ethenyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab. with 4-methoxyphenol, pubchem2736, acmc-1cmtq, 3,5-bis trifluromethyl styrene, 1,3-bis-trifluoromethyl-5-vinyl-benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab.
PubChem CID 2773242
IUPAC navn 1-ethenyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=CC(C=C)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
Navn note stabilized
Smeltepunkt 7°C to 8°C
Tæthed 1.334
Kogepunkt 59°C to 61°C (20 mmHg)
Flammepunkt 50°C (122°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 240.15
Procent renhed 98%