Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)phenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468255
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468255 5 g 5g
15478255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468255 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32975.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 502496-23-3 | Molekylformel: C8H7ClF6N2 | Molekylvægt: 280,598 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502496-23-3
Molekylær formel C8H7ClF6N2
Molekylvægt (g/mol) 280.598
MDL nummer MFCD03094165
InChI nøgle OPIOKSFIERNABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-ditrifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3,5-bis trifluoromethy phenylhydrazine hcl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, ksc491e7p, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochlor
PubChem CID 12494556
IUPAC navn [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NN)C(F)(F)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∽208 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 280.6
Procent renhed 98%