Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11464137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464137 1 g 1g
11474137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19576.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 85068-32-2 | C10H5F6N | 253.15 g/mol
3,5-bis(trifluormethyl)phenylacetonitril kan anvendes i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-bis(trifluormethyl)phenylacetonitril kan anvendes i kemisk syntese
.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85068-32-2
Molekylær formel C10H5F6N
Molekylvægt (g/mol) 253.15
MDL nummer MFCD00009904
InChI nøgle YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-di trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-bis trifluoromethyl-phenylacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylcyanide
PubChem CID 603657
IUPAC navn 2-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]acetonitril
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=CC(CC#N)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Tæthed 1.42
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4234
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 6810362
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 253.15
Procent renhed 97%