Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)phenyleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463168 5 g 5g
11453168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18922.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85068-33-3 | C10H6F6O2 | 272.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85068-33-3
Molekylær formel C10H6F6O2
Molekylvægt (g/mol) 272.15
MDL nummer MFCD00009908
InChI nøgle PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylacetic acid, mbt-paa, 2-3,5-di trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3,5-di trifluoromethyl phenylacetic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylaceticacid
PubChem CID 123587
IUPAC navn 2-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 5 g
Beilstein 6813447
Formel vægt 272.15
Procent renhed 97%