Få mere at vide
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol |
| CAS | 32707-89-4 |
| Molekylær formel | C9H6F6O |
| MDL nummer | MFCD00009907 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | OCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.13 |
| Procent renhed | 98% |