Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742111 1 g Glasflaske 1g
10424775 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319520010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 23165-29-9 | C9H3F6NS | 271.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23165-29-9
Molekylær formel C9H3F6NS
Molekylvægt (g/mol) 271.18
MDL nummer MFCD00040838
InChI nøgle FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.4850g/mL
Kogepunkt 63,0 °C (1,5 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3NCS
Brydningsindeks 1,4989 til 1,5009
Mængde 1 g
Formel vægt 271.18
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske