Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisothiocyanat, 98 %
Beskrivelse
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra alkoholer, aminer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.485 |
| Kogepunkt | 109 °C til 110 °C (35 mmHg) |
| Flammepunkt | 108 °C (226 °F) |
| Lugt | Irriterende |
| Brydningsindeks | 1.5 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2990816 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |