Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanat, 98 %
Artikelnummer. 11372147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372147 5 g 5g
11362147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09582.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255,119 g/mol
3,5-bis(trifluormethyl)phenylisocyanat bruges til kemisk derivatisering af aminofunktionaliserede modeloverflader. Fremstilling af arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterioniske salte via en eksoterm reaktion med 4-pyrrolidinopyridin. Syntese af (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2a-(3-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)urylbenzyl)-1,10-binaphthalen. Syntese af 1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourinstof via reaktion med 2-aminopyridin i MeCN.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-bis(trifluormethyl)phenylisocyanat bruges til kemisk derivatisering af aminofunktionaliserede modeloverflader. Fremstilling af arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterioniske salte via en eksoterm reaktion med 4-pyrrolidinopyridin. Syntese af (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2′ -(3-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)urylbenzyl)-1,10-binaphthalen. Syntese af 1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourinstof via reaktion med 2-aminopyridin i MeCN.
Opløselighed Hydrolyserer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med varme, aminer, alkoholer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16588-74-2
Molekylær formel C9H3F6NO
Molekylvægt (g/mol) 255.119
MDL nummer MFCD00013559
InChI nøgle NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
PubChem CID 2733314
IUPAC navn 1-isocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.476
Kogepunkt 62 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 67 °C (152 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.43
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 542272
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer med vand.
Formel vægt 255.12
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene