Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanat, 98 %
Beskrivelse
3,5-bis(trifluormethyl)phenylisocyanat bruges til kemisk derivatisering af aminofunktionaliserede modeloverflader. Fremstilling af arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterioniske salte via en eksoterm reaktion med 4-pyrrolidinopyridin. Syntese af (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2a-(3-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)urylbenzyl)-1,10-binaphthalen. Syntese af 1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourinstof via reaktion med 2-aminopyridin i MeCN.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-bis(trifluormethyl)phenylisocyanat bruges til kemisk derivatisering af aminofunktionaliserede modeloverflader. Fremstilling af arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterioniske salte via en eksoterm reaktion med 4-pyrrolidinopyridin. Syntese af (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2′ -(3-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)urylbenzyl)-1,10-binaphthalen. Syntese af 1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourinstof via reaktion med 2-aminopyridin i MeCN.
Opløselighed Hydrolyserer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med varme, aminer, alkoholer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| Tæthed | 1.476 |
| Kogepunkt | 62 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | 67 °C (152 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.43 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2206 |
| Beilstein | 542272 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |