Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanat, 98 %
Artikelnummer. 10105710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10105710 5 g Glasflaske 5g
10321484 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10105710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314170050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16588-74-2
Molekylær formel C9H3F6NO
Molekylvægt (g/mol) 255.12
MDL nummer MFCD00013559
InChI nøgle NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
PubChem CID 2733314
IUPAC navn 1-isocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 62.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3NCO
Brydningsindeks 1.4295 to 1.4315
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.47
Formel vægt 255.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene