Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479482
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479482 25 g 25g
11459482 1 g 1g
11469482 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479482 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10183.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-58-6
Molekylær formel C8H4F6O
Molekylvægt (g/mol) 230.109
MDL nummer MFCD00000386
InChI nøgle ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
PubChem CID 67680
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Smeltepunkt 20°C to 21°C
Tæthed 1.511
Kogepunkt 97°C to 98°C (50 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 25 g
Beilstein 2123670
Formel vægt 230.11
Procent renhed 97%