Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459482
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459482 1 g 1g
11469482 5 g 5g
11479482 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459482 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10183.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-58-6
Molekylær formel C8H4F6O
Molekylvægt (g/mol) 230.109
MDL nummer MFCD00000386
InChI nøgle ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
PubChem CID 67680
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Smeltepunkt 20°C to 21°C
Tæthed 1.511
Kogepunkt 97°C to 98°C (50 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 1 g
Beilstein 2123670
Formel vægt 230.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol