Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449079 5 g 5g
15439079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15449079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18180.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-65-7 | C8H6F6N2 | 244.14 g/mol
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-65-7
Molekylær formel C8H6F6N2
Molekylvægt (g/mol) 244.14
MDL nummer MFCD01631430
InChI nøgle BRLIJPMFMGTIAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl-1,2-diaminobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3,5-bis trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,2-benzenediamine, 3,5-bis trifluoromethyl, acmc-1cr3d, 3,5-bis trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylene-1,2-diamine
PubChem CID 2773214
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC(=CC(=C1N)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 44°C to 49°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3344332
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 244.14
Procent renhed 97%