Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, +98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10002600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10002600 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10002600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Navn note 98+%
CAS 328-75-6
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H3F6NO2
Lineær formel (CF3)2C6H3NO2
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00000384
Mængde 10 g
Beilstein 05, III, 841
Synonym 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
InChI nøgle GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 259.11
PubChem CID 67603
Formel vægt 259.1
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.