Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzen, 99%
Artikelnummer. 10043580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10043580 10 g Glasflaske 10g
10249173 50 g Glasflaske 50g
11984521 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10043580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307700100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-70-1
Molekylær formel C8H3BrF6
Molekylvægt (g/mol) 293.01
InChI nøgle CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
IUPAC navn 1-brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
Smeltepunkt -16.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7100g/mL
Kogepunkt 154.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3Br
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.71
Formel vægt 293.01
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske