Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490388
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490388 25 g 25g
11470388 1 g 1g
11480388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24553.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85068-29-7
Molekylær formel C9H7F6N
Molekylvægt (g/mol) 243.152
MDL nummer MFCD00009909
InChI nøgle DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
IUPAC navn [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Smeltepunkt 54°C to 60°C
Kogepunkt 81°C to 83°C (13 mmHg)
Flammepunkt 78°C (172°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 7209267
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 243.15
Procent renhed 97%