Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamin, 95%
Artikelnummer. 10531151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531151 1 g Glasflaske 1g
10167993 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 85068-29-7 | C9H7F6N | 243,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-29-7
Molekylær formel C9H7F6N
Molekylvægt (g/mol) 243.15
MDL nummer MFCD00009909
InChI nøgle DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
IUPAC navn [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 46 °C til 55 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 82 °C til 84 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3CH2NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 243.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk masse, stykker eller krystaller og pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.