Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424147 25 g 25g
11404147 1 g 1g
11414147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19590.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide is used as derivatization reagent in detection of uracil in DNA by GC and negative chemical ionization mass spectrometry in enantioselective synthesis of non-peptidic neurokinin NK1 receptor antagonist.
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32247-96-4
Molekylær formel C9H5BrF6
Molekylvægt (g/mol) 307.03
MDL nummer MFCD00009905
InChI nøgle ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Tæthed 1.675
Kogepunkt 136°C to 140°C (14 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 656506
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 307.04
Procent renhed 98%