Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylbromid, 97 %
Artikelnummer. 10259503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259503 5 g Glasflaske 5g
10023590 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259503 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303640050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 32247-96-4 | C9H5BrF6 | 307,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32247-96-4
Molekylær formel C9H5BrF6
Molekylvægt (g/mol) 307.03
MDL nummer MFCD00009905
InChI nøgle ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6700g/mL
Flammepunkt 26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3CH2Br
Brydningsindeks 1,4440 til 1,446
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.67
Formel vægt 307.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske