Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11499546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499546 25 g 25g
11479546 1 g 1g
11489546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19290.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 32707-89-4 | C9H6F6O | 244,136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32707-89-4
Molekylær formel C9H6F6O
Molekylvægt (g/mol) 244.136
MDL nummer MFCD00009907
InChI nøgle BJTWPJOGDWRYDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-methanol, 3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 3,5-di trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 122933
IUPAC navn [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Kogepunkt 40 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 2055358
Formel vægt 244.15
Procent renhed 98%