Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646101 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10646101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303530050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 785-56-8 | C9H3ClF6O | 276,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Navn note 97%
CAS 785-56-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5200g/mL
Kogepunkt 65 °C til 67 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H3ClF6O
Lineær formel (CF3)2C6H3COCl
Brydningsindeks 1,4322 til 1,4342
MDL nummer MFCD00000387
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.52
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
InChI nøgle WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 276.57
PubChem CID 101856
Formel vægt 276.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske