Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490233
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490233 25 g 25g
11480233 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11401.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 785-56-8
Molekylær formel C9H3ClF6O
Molekylvægt (g/mol) 276.562
MDL nummer MFCD00000387
InChI nøgle WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
PubChem CID 101856
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoyl chloride
Tæthed 1.526
Kogepunkt 65 °C til 67 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.4332
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2593440
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 276.57
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos